Documenti fondamentali
CH6371377854
Chem Impex International, Inc.
4-Methylbenzyl-3-thio-propionic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.3
Numero MDL:
Punto di fusione
72 - 76 C
Iupac Name
3-[(4-methylbenzyl)sulfanyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)8-14-7-6-11(12)13/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI
IUGBHTAZBLVTJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0 - 8 C
Purity
98%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-methylbenzyl-3-thio-propionic-acid/1867?cid=0
Melting Point
72 - 76 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-methylbenzyl-3-thio-propionic-acid/1867?cid=0