Documenti fondamentali
C12H9813BFD9
Chemcia Scientific, LLC
6-Fluoro-thiazolo[5,4-b]pyridin-2-ylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.18
Numero MDL:
Iupac Name
6-fluorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4FN3S/c7-3-1-4-5(9-2-3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H2,8,10)
InChI
URUXJEJELHYNSQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=18447
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=18447
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)