Documenti fondamentali
C12H580D88D3
Chemcia Scientific, LLC
3-Amino-2,4-dibromo-6-chloro-benzoic acid methyl ester
About This Item
Peso molecolare:
343.4
Iupac Name
methyl 3-amino-2,4-dibromo-6-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6Br2ClNO2/c1-14-8(13)5-4(11)2-3(9)7(12)6(5)10/h2H,12H2,1H3
InChI
DJKGCPPEJRZBKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Red Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=15733
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=15733
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)