Documenti fondamentali
C12H316CF5A9
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4-chloro-5-fluoro-phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.56
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-4-chloro-5-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H,9H2
InChI
AWOZTRYVCFNPGF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11584
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11584
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)