Documenti fondamentali
C12H316CF307
Chemcia Scientific, LLC
4-Bromo-3H-isobenzofuran-1-ylideneamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.05
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromoisobenzofuran-1(3H)-imine
Inchi Code
1S/C8H6BrNO/c9-7-3-1-2-5-6(7)4-11-8(5)10/h1-3,10H,4H2
InChI
BJPLXUGLINHILT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8086
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8086
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)