Documenti fondamentali
C12H316CF14D
Chemcia Scientific, LLC
4-Fluoro-5-methoxy-benzene-1,2-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2O/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI
MHUASRLIRHEOIZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6799
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6799
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)