Documenti fondamentali
C12H316CF0B6
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-8-methoxy-[1,5]naphthyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.07
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-8-methoxy-1,5-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-13-8-2-3-11-7-4-6(10)5-12-9(7)8/h2-5H,1H3
InChI
XDIMNXCQMNDHRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6495
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6495
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)