Documenti fondamentali
C12H316CF094
Chemcia Scientific, LLC
5-Fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.59
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5FN2.ClH/c8-6-2-1-3-7-9-4-5-10(6)7;/h1-5H;1H
InChI
ZKQIOSYZRVPCKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6399
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6399
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)