C12H316CEFDB
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-6-chloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Peso molecolare:
305.58
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H6BrClO2S/c1-14-10(13)9-3-5-2-6(11)7(12)4-8(5)15-9/h2-4H,1H3
InChI
FNONFHFYJYNMNU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6039
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6039
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)