Documenti fondamentali
C12H316CEFB8
Chemcia Scientific, LLC
8-Fluoro-quinazoline-2,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.17
Numero MDL:
Iupac Name
8-fluoro-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7FN4/c9-5-3-1-2-4-6(5)12-8(11)13-7(4)10/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
InChI
OMZWXLZTWRYIJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5802
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5802
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)