Documenti fondamentali
C12H316CEFB5
Chemcia Scientific, LLC
7-Methyl-quinazoline-2,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.21
Numero MDL:
Iupac Name
7-methyl-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-5-2-3-6-7(4-5)12-9(11)13-8(6)10/h2-4H,1H3,(H4,10,11,12,13)
InChI
ZUDXJVZWJQHECN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5790
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5790
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)