C12H316CEEE0
Chemcia Scientific, LLC
Carbonic acid 3-fluoro-4-methyl-phenyl ester methyl ester
About This Item
Iupac Name
3-fluoro-4-methylphenyl methyl carbonate
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)13-9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI
YGGYLEPAOGJZQK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5367
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5367
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)