Documenti fondamentali
C12H316CEEC4
Chemcia Scientific, LLC
1-(2-Amino-4-bromo-5-fluoro-phenyl)-ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.05
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-amino-4-bromo-5-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c1-4(12)5-2-7(10)6(9)3-8(5)11/h2-3H,11H2,1H3
InChI
PORVOUVGROIGTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5244
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5244
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)