C12H316CE35B
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-3-tert-butoxycarbonylamino-thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12BrNO4S/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-6(11)17-7(5)8(13)14/h4H,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI
GAPISYOCEOSVSG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=436
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)