Documenti fondamentali
CH4H99180A43
ChemBridge Corporation
5-oxa-8-azaspiro[2.6]nonane hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.65
Numero MDL:
Iupac Name
5-oxa-8-azaspiro[2.6]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-7(1)5-8-3-4-9-6-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI
TZRPENPTWXQXSR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4020266
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4020266_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)