Documenti fondamentali
CH4H987773E5
ChemBridge Corporation
tricyclo[3.3.1.1~3,7~]dec-2-ylideneacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero MDL:
Iupac Name
tricyclo[3.3.1.1~3,7~]dec-2-ylideneacetic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2/c13-12(14)6-11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(11)3-7/h6-10H,1-5H2,(H,13,14)
InChI
WBWYSPVZLQQIAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5344646
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5344646_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)