CH4H30324F01
ChemBridge Corporation
[(4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)methyl]amine
About This Item
Peso molecolare:
161.21
Numero MDL:
Iupac Name
(4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-7-3-2-4-12-9(7)8(5-10)6-11-12/h2-4,6H,5,10H2,1H3
InChI
WGFNFPALXWYBHC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4065120
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4065120_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)