Documenti fondamentali
CH4636885232
ChemBridge Corporation
5-amino-1,3,6-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.69
Numero MDL:
Iupac Name
5-amino-1,3,6-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O.ClH/c1-6-4-8-9(5-7(6)11)13(3)10(14)12(8)2;/h4-5H,11H2,1-3H3;1H
InChI
HSVHUZSEOXFQSG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108246
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108246_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)