Documenti fondamentali
CH4509506645
ChemBridge Corporation
rac-(1R,2R,4R,5S)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,2R,4R,5S)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O4/c8-4-2-5-3(7(9)10)1-6(4)11-5/h3-6,8H,1-2H2,(H,9,10)/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI
ZSPPPJZXXWMFOX-JGWLITMVSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108219
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108219_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)