Documenti fondamentali
CH4458379420
ChemBridge Corporation
2-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-6(11(15)16)9-7-4-2-3-5-8(7)10(14)13-12-9/h2-5,12H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
PSFAVCMHYBLEKM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4400280
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4400280_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)