Documenti fondamentali
CH4458379370
ChemBridge Corporation
2-hydrazino-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-hydrazineyl-4-(2-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9F3N4/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-16-10(17-9)18-15/h1-6H,15H2,(H,16,17,18)
InChI
XSYKWRVOVGOZMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045160
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045160_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)