CH4454669633
ChemBridge Corporation
tert-butyl rac-(3S,4R)-3-amino-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)11-4-6(10)7(12)5-11;/h6-7,12H,4-5,10H2,1-3H3;1H/t6-,7+;/m0./s1
InChI
RTJTVYMOCPYEAG-UOERWJHTSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4072089_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)