Documenti fondamentali
CH4428741627
ChemBridge Corporation
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.12
Numero MDL:
Iupac Name
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-4-9-5-2-7(1)8-3-6-9;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
InChI
QNJSIGUFGXHSMG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4020366
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4020366_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)