Documenti fondamentali
CH4424852048
ChemBridge Corporation
(3-pyridinylmethyl)(3-thienylmethyl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.76
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-pyridinylmethyl)(3-thienyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-10(6-12-4-1)7-13-8-11-3-5-14-9-11;/h1-6,9,13H,7-8H2;1H
InChI
UWANKFAEAGZYLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9037878
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9037878_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)