Documenti fondamentali
CH4424851980
ChemBridge Corporation
N-benzyl-2-(2,6-dimethoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.82
Numero MDL:
Iupac Name
N-benzyl-2-(2,6-dimethoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21NO3.ClH/c1-19-15-9-6-10-16(20-2)17(15)21-12-11-18-13-14-7-4-3-5-8-14;/h3-10,18H,11-13H2,1-2H3;1H
InChI
ZJPWDTXEAVRQIQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7320682
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7320682_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)