Documenti fondamentali
CH4424851635
ChemBridge Corporation
N-(3-nitrobenzyl)cyclohexanamine hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.21
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-nitrobenzyl)cyclohexanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H18N2O2.BrH/c16-15(17)13-8-4-5-11(9-13)10-14-12-6-2-1-3-7-12;/h4-5,8-9,12,14H,1-3,6-7,10H2;1H
InChI
GOMGRRVCFJQATB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5554596
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5554596_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)