Documenti fondamentali
CH4424847582
ChemBridge Corporation
2-methyl-3,5,6,7-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-4-one dihydrochloride dihydrate
About This Item
Peso molecolare:
260.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-methylene-1,2,3,5,6,7-hexahydro-4H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-4-one dihydrochloride dihydrate
Inchi Code
1S/C7H9N3O.2ClH.2H2O/c1-4-9-6-3-8-2-5(6)7(11)10-4;;;;/h8-9H,1-3H2,(H,10,11);2*1H;2*1H2
InChI
XQTUYJXUOGNBTH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl 2H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4038323
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038323_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)