Documenti fondamentali
CH4424847421
ChemBridge Corporation
(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amine dihydrochloride
About This Item
Peso molecolare:
220.1
Numero MDL:
Iupac Name
(1H-benzo[d]imidazol-5-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.2ClH/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7;;/h1-3,5H,4,9H2,(H,10,11);2*1H
InChI
QGCVTNMXYDMSSZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035382
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035382_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)