Documenti fondamentali
CH4424847167
ChemBridge Corporation
[(2,2-dimethylcyclopropyl)methyl]methylamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.66
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,2-dimethylcyclopropyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(2)4-6(7)5-8-3;/h6,8H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI
GNGPLAWTEXKNHN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032115
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032115_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)