Documenti fondamentali
CH4424846902
ChemBridge Corporation
2-(4-amino-1-piperidinyl)ethanol dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.14
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-aminopiperidin-1-yl)ethan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O.2ClH/c8-7-1-3-9(4-2-7)5-6-10;;/h7,10H,1-6,8H2;2*1H
InChI
CEBQKPQSMQFGDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030032
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030032_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)