Documenti fondamentali
CH4424846759
ChemBridge Corporation
4-amino-N,3-dimethylbenzamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.67
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-N,3-dimethylbenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.ClH/c1-6-5-7(9(12)11-2)3-4-8(6)10;/h3-5H,10H2,1-2H3,(H,11,12);1H
InChI
CHISHZKACZTANW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028100
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028100_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)