Documenti fondamentali
CH4424846642
ChemBridge Corporation
(3-chloro-2-isopropoxyphenyl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.11
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-isopropoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6(2)12-9-7(10)4-3-5-8(9)11;/h3-6H,11H2,1-2H3;1H
InChI
QMCRYDWLIDGQAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027100
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027100_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)