Documenti fondamentali
CH4424846380
ChemBridge Corporation
1,4-dimethyl-4-piperidinecarbaldehyde hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.67
Numero MDL:
Iupac Name
1,4-dimethylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-8(7-10)3-5-9(2)6-4-8;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI
BQASFQGKXLRWBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4020964
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4020964_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)