Documenti fondamentali
CH4424846347
ChemBridge Corporation
[3-(3-fluorophenyl)propyl]amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.66
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3-fluorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11;/h1,3,5,7H,2,4,6,11H2;1H
InChI
GFQXQOAFVIWSEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4019785
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4019785_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)