Documenti fondamentali
CH4424845927
ChemBridge Corporation
1-acetyl-1,4-diazepane dihydrochloride hydrate
About This Item
Peso molecolare:
233.14
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1,4-diazepan-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH.H2O/c1-7(10)9-5-2-3-8-4-6-9;;;/h8H,2-6H2,1H3;2*1H;1H2
InChI
QIPPADZXMLWZGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028076
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028076_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)