Documenti fondamentali
CH4424845684
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(3-methyl-4-pyridinyl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.12
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl(3-methyl-4-pyridinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.2ClH/c1-7-5-10-4-3-8(7)6-9-2;;/h3-5,9H,6H2,1-2H3;2*1H
InChI
FQEZSZLAFXUFKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010336
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010336_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)