CH4424845390
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(7-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-methyl(7-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-7-4-3-5-8-10(7)13-9(12-8)6-11-2;;/h3-5,11H,6H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
InChI
BIZOVWPMPWLSAB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004432_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)