Documenti fondamentali
CH4424845289
ChemBridge Corporation
[2-(6,7-dimethyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.72
Numero MDL:
Iupac Name
2-(6,7-dimethyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N3.ClH/c1-7-3-4-9-11(8(7)2)14-10(13-9)5-6-12;/h3-4H,5-6,12H2,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI
QTSQHXFRYOUFIQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003828
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003828_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)