Documenti fondamentali
CH4321848839
ChemBridge Corporation
1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.67
Numero MDL:
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2S/c1-2-3-9-5-6(4-8-9)12(7,10)11/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI
JHAMFGLLNGMTHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044191
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044191_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)