Documenti fondamentali
CH4244052231
ChemBridge Corporation
methyl 3-chloro-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
About This Item
Peso molecolare:
161.55
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-chloro-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H4ClN3O2/c1-10-3(9)2-6-4(5)8-7-2/h1H3,(H,6,7,8)
InChI
NDZVUEAMBRJIIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035581
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035581_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)