Documenti fondamentali
CH4238557802
ChemBridge Corporation
4-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-5-3-2-4-6-7(5)10-8(9)11-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
InChI
MIAUDOAQZUOHJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036192
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036192_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)