Documenti fondamentali
CH4238556539
ChemBridge Corporation
5-(3-hydroxy-3-methylbut-1-yn-1-yl)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.21
Numero MDL:
Iupac Name
5-(3-hydroxy-3-methyl-1-butynyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-11(2,15)4-3-8-5-9(10(13)14)7-12-6-8/h5-7,15H,1-2H3,(H,13,14)
InChI
YHPRXKWSTJOFBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002769
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002769_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)