Documenti fondamentali
CH4238556391
ChemBridge Corporation
1,1'-(3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-diyl)diethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Iupac Name
1,1'-(3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-diyl)diethanone
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-5-9(7(3)12)6(2)11-10(5)8(4)13/h11H,1-4H3
InChI
QQDLJFDTROVUDP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002562
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002562_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)