CH4182077410
ChemBridge Corporation
5-amino-N,N-dimethyl-1-benzothiophene-2-carboxamide
About This Item
Iupac Name
5-amino-N,N-dimethyl-1-benzothiophene-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H12N2OS/c1-13(2)11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)15-10/h3-6H,12H2,1-2H3
InChI
GJEWXBDQJPCQOR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031994
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031994_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)