Documenti fondamentali
CH4182076769
ChemBridge Corporation
(2-amino-4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Iupac Name
(2-amino-4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-4-6(3-7(12)13)5(2)11-8(9)10-4/h3H2,1-2H3,(H,12,13)(H2,9,10,11)
InChI
VWMVDEYWTMKUNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028502
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028502_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)