Documenti fondamentali
CH4182076555
ChemBridge Corporation
[(2,3-dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.2
Numero MDL:
Iupac Name
(2,3-dimethylanilino)(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
XMVLYJCDWHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028016
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028016_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)