Documenti fondamentali
CH4182076398
ChemBridge Corporation
(ethylsulfonyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(ethylsulfonyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H8O4S/c1-2-9(7,8)3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI
XTKCDFOXCDJUGE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027612
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027612_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)