Documenti fondamentali
CH4182075973
ChemBridge Corporation
2-cyclohexyl-5-pyrimidinecarbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyclohexyl-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c14-8-9-6-12-11(13-7-9)10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5H2
InChI
FDLLJEWSIWXXEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026760
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026760_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)