Documenti fondamentali
CH4102153624
ChemBridge Corporation
2-amino-N-(2-pyridinylmethyl)benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-N-(2-pyridinylmethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H13N3O/c14-12-7-2-1-6-11(12)13(17)16-9-10-5-3-4-8-15-10/h1-8H,9,14H2,(H,16,17)
InChI
RSFYALXYWGNJJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071554
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071554_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)