CH4102153277
ChemBridge Corporation
2-(isopropylamino)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-(isopropylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-7(2)11-9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
OURMOWNIJUVJSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070608
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070608_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)